Key Documents
194697
Sigma-Aldrich
DL-Amethopterin hydrate
96%
동의어(들):
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H22N8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
454.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
96%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)