Key Documents
194689
Sigma-Aldrich
4′-Methylpropiophenone
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4COC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
불순물
5% 3′-methylpropiophenone
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)