주요 문서
194220
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid sodium salt hydrate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5OCH2CO2Na·xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
174.13 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98%
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3.Na.H2O/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MEQSSBKFRRPKBI-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Phenoxyacetic acid sodium salt hydrate may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)