주요 문서
194190
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyldodecanamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10CON(C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
255.44
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
166-167 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)N(CC)CC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)