주요 문서
194069
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
159.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
119-122 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-n2cccc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)