주요 문서
19377
Sigma-Aldrich
(S)-2-Vinyloxirane
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(S)-3,4-Epoxy-1-butene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
70.09
Beilstein:
5238466
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
분석
≥90% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +20.0±1°, c = 1% in pentane(lit.)
refractive index
n20/D 1.417
bp
66 °C (lit.)
density
0.870 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=C[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-3-5-4/h2,4H,1,3H2/t4-/m0/s1
InChI key
GXBYFVGCMPJVJX-BYPYZUCNSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-58.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-50 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)