Key Documents
193720
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-indanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
146-148 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1C(O)Cc2ccccc12
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)