주요 문서
193658
Sigma-Aldrich
2,2-Dibromopropane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CBr2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
201.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4984 (lit.)
bp
114 °C/740 mmHg (lit.)
density
1.782 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(Br)Br
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)