Key Documents
193321
Sigma-Aldrich
Piperonyl isobutyrate
99%
동의어(들):
Isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
MDL number:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
91-92 °C/0.005 mmHg (lit.)
density
1.154 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
InChI key
RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)