주요 문서
192937
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornyl formate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
65-67 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=CO[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H12O2/c9-5-10-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h5-8H,1-4H2/t6-,7+,8+/m1/s1
InChI key
SGXIEZNAOCVSKO-CSMHCCOUSA-N
일반 설명
exo-2-norbornyl formate participates in ruthenium-catalyzed novel transformations of alkyl formates.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ruthenium complex-catalyzed novel transformation of alkyl formates.
Kondo T, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 489(1), 83-91 (1995)