주요 문서
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
동의어(들):
Z-N,2-Dimethylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
251.28
Beilstein:
3347632
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
135-138 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)