문서
192597
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-methylglutaric anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1(C)CC(=O)OC(=O)C1