주요 문서
191302
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)benzamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CONHCH2CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
183.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES string
ClCCNC(=O)c1ccccc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)