주요 문서
191043
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 140 °C (ring and ball)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
density
0.98 g/mL at 25 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
호환 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)