주요 문서
190713
Decanenitrile
동의어(들):
Caprinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8CN
CAS Number:
Molecular Weight:
153.26
Beilstein:
1750910
EC Number:
MDL number:
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
SMILES string
CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
InChI key
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)