주요 문서
190551
Sigma-Aldrich
5-Diethylamino-2-pentanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H21NO
CAS Number:
Molecular Weight:
159.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
SMILES string
CCN(CC)CCCC(C)O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)