문서
188565
Phthalimidoacetaldehyde dimethyl acetal
98%
동의어(들):
N-(2,2-Dimethoxyethyl)phthalimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
235.24
PubChem Substance ID:
분석
98%
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-10(17-2)7-13-11(14)8-5-3-4-6-9(8)12(13)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI key
HDSDOJMUZFFCFU-UHFFFAOYSA-N