주요 문서
188166
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydrobenz[a]anthracen-1(2H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
246.30
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
113-116 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)