주요 문서
187623
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
160.57
Beilstein:
1938353
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES string
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)