주요 문서
187615
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
245.75
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
Cl.C1Cc2ccccc2NCc3ccccc13
InChI
1S/C15H15N.ClH/c1-2-7-14-11-16-15-8-4-3-6-13(15)10-9-12(14)5-1;/h1-8,16H,9-11H2;1H
InChI key
UOKRHEQKLWSMMM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
A medicinal building block.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)