Key Documents
18717
Sigma-Aldrich
(3R,6R)-3,6-Octanediol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.23
Beilstein:
4780881
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99:1
SMILES string
CC[C@@H](O)CC[C@H](O)CC
애플리케이션
Used as a convenient starting material for the preparation of enantiomerically pure bis(phospholano)ethane ligands.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)