Key Documents
186902
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzonitrile
97%
동의어(들):
2-Cyanoresorcinol dimethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
분석
97%
SMILES string
COc1cccc(OC)c1C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-5H,1-2H3
InChI key
XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)