주요 문서
186597
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3-methylglutaconate, mixture of cis and trans
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI key
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)