주요 문서
18553
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene
≥97.0%
동의어(들):
(3-Bromophenoxy)trimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13BrOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
245.19
Beilstein:
1862840
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0%
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
61-63 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.252 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrOSi/c1-12(2,3)11-9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
InChI key
PJAOJOJIEFORFP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)