주요 문서
184640
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-(1,4-phenylene)-3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic imide/amic acid]
powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
형태
powder
전이 온도
Tg 310 °C
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C17H8N2O5.C6H8N2/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-4H,7-8H2
InChI key
CNNZEEXQGDXJQX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)