주요 문서
183202
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-γ-butyrolactone
technical grade
동의어(들):
2,2-Diphenylbutyrolactone, 4-Hydroxy-2,2-diphenylbutyric acid γ-lactone, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)