Key Documents
179884
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorophthalic acid
99%
동의어(들):
4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H2-1,2-(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
235.02
Beilstein:
1877706
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O4/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
FDOQKGWUMUEJLX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
This compound has an extremely unconventional infrared spectrum, resembling that of an amino acid.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)