주요 문서
178160
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetraisopropylbenzene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H2[CH(CH3)2]4
CAS Number:
Molecular Weight:
246.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(cc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-11(2)15-9-17(13(5)6)18(14(7)8)10-16(15)12(3)4/h9-14H,1-8H3
InChI key
ROXLYQQDLJJEBE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)