주요 문서
177679
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
98%
동의어(들):
5-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, NSC 32071, NSC 511493
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
280-283 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)n2ncnc2n1
InChI
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
InChI key
ZUIVNYGZFPOXFW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for the synthesis of:
  • Ruthenium(II)-Hmtpo complexes
  • Dihydroorotate dehydrogenase inhibitors with antimalarial activity
Reactant for the Vilsmeier reaction of conjugated carbocycles and heterocycles
Investigations of the pharmacological activity caused by binding to HIV TAR RNA
Additive to study the space charge layer in silver bromide microcrystals
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)