주요 문서
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trichloroaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl3C6H2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.46
Beilstein:
1818168
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
292 °C/774 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)