주요 문서
176346
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4N2PF6
CAS Number:
Molecular Weight:
297.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)