주요 문서
17358
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3-indandione
technical, ≥90.0% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.04
Beilstein:
2252160
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90.0% (AT)
mp
118-120 °C
SMILES string
BrC1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-8(11)5-3-1-2-4-6(5)9(7)12/h1-4,7H
InChI key
DJSJIJDUPBUBKX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Bromo-1,3-indandione was used in the synthesis of 2-benzylthio-1,3-indandione.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of new derivatives of 2-thio-1, 3-indandione.
Chemical Papers, 38(5), 687-692 (1984)