주요 문서
17108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
172.20
Beilstein:
389057
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97%
양식
solid
SMILES string
Cc1ccc(nc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-5-2-3-6(8-4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3,(H2,7,9,10)
InChI key
HXURYNQXMBRJLU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide was used to develop a copper-catalyzed aziridination protocol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hoon Han et al.
Organic letters, 6(22), 4109-4112 (2004-10-22)
[reaction: see text] We have developed, on the basis of a chelation-strategy, an efficient copper-catalyzed aziridination protocol with the use of 5-methyl-2-pyridinesulfonamide and PhI(OAc)(2). The reaction proceeds smoothly under mild conditions to give aziridines in moderate to good yields in