주요 문서
167630
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
90%
동의어(들):
Chloroethylene carbonate, Chloroethyleneglycol carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
122.51
Beilstein:
109433
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
90%
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI key
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one reacts with potassium fluoride under severe conditions to yield 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one.
기타 정보
Remainder ethylene carbonate
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Development of direct fluorination technology for application to materials for lithium battery.
Kobayashi M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 105-110 (2003)