문서
165050
Sigma-Aldrich
4′-Cyanoacetanilide
98%
동의어(들):
4-Acetamidobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CONHC6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
206-208 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves