주요 문서
163775
Sigma-Aldrich
MOPS
동의어(들):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
209.26
Beilstein:
1106776
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
유용한 pH 범위
6.5-7.9
pKa(25 °C)
7.2
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Buffer useful in the physiological pH range. pKa=7.20 at 20°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 2237-2237 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 35-35 (1983)