주요 문서
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
동의어(들):
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium, Yb(tmhd)3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
722.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
165-168 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)