주요 문서
162744
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Ho
98%
동의어(들):
Ho(tmhd)3, Holmium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ho(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
714.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
175-180 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C1=[O][Ho]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)