주요 문서
160822
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SCH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
87.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CSCC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
InChI key
ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)