Key Documents
15838
Sigma-Aldrich
(R)-4-(Boc-amino)-6-methylheptanoic acid
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-γ-L-dihomo-leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
259.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)C[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO4/c1-9(2)8-10(6-7-11(15)16)14-12(17)18-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
InChI key
ILHMTULQPDRVLS-SNVBAGLBSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)