주요 문서
157961
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-(2-thiazolyl)-2-thiourea
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9N3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
235.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97%
mp
183-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
S=C(Nc1ccccc1)Nc2nccs2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)