주요 문서
15372
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
≥99.0% (T)
동의어(들):
(R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H24N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
256.34
Beilstein:
4907143
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (T)
광학 활성
[α]20/D +14±1°, c = 1% in methylene chloride
mp
67-69 °C
68-70 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Chiral glycine derivative used for the synthesis of amino acids
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 237-237 (1987)
M. Gander-Coquoz et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 224-224 (1988)
R. Fitzi et al.
Tetrahedron, 44, 5277-5277 (1988)