문서
152781
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
213.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
solid
mp
208 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NNc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
RQZTURFFWSJCMT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges