Key Documents
152072
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
동의어(들):
N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxyquinoline-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
247.29
Beilstein:
533048
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
mp
62-67 °C (lit.)
SMILES string
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)