주요 문서
15158
Sigma-Aldrich
Boc-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-penicillamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H27NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
369.48
Beilstein:
4238286
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m1/s1
InChI key
NEUHEEDQLRFEIM-CQSZACIVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)