주요 문서
14996
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-F)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18FNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
283.30
Beilstein:
5347375
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D +6.5±1°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
75-80 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChI key
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)