주요 문서
14991
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-2,4-dichloro-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17Cl2NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
334.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D +32.5±1°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-137 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI key
KSDWBXFRQWMWHO-LLVKDONJSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)