주요 문서
14988
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-CN)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Boc-4-cyano-L-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
290.31
Beilstein:
7715793
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-4-6-11(9-16)7-5-10/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChI key
RMBLTLXJGNILPG-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)