주요 문서
14979
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
(S)-3-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-β-homophenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
279.33
Beilstein:
3060457
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
광학 활성
[α]20/D −19.0±2°, c = 1% in methylene chloride
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
101-107 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
ACKWQHCPHJQANL-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)