문서
149276
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
98%
동의어(들):
5-Nitrofurfurylidene diacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
243.17
Beilstein:
255089
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
98%
불순물
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
SMILES string
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
InChI key
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable